Kwas 4-Nitro-m-toluilowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-Methyl-4-nitrobenzoic acid, 4-Nitro-m-toluic acid
A15523.22
A15523.36
A15523.22EA
488
PLN
A15523.22
A15523.36
Kwas 4-Nitro-m-toluilowy ≥99%
Kwas 4-Nitro-m-toluilowy
Purity: 99%
CAS No.: 3113-71-1
Molecular Formula: C8H7NO4
Formula Weight: 181.15
Melting Point: 215-220°
Beilstein Reference: 1959154
Formuła:
C₈H₇NO₄ MW: 181.15 g/mol Temp. Wrzenia: 356 Temp. topnienia: 215…220 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007168 Numer CAS: 3113-71-1 Numer WE (dawny EINECS): 221-479-4 |