Drukuj
Kwas 4-Nitro-m-toluilowy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Methyl-4-nitrobenzoic acid, 4-Nitro-m-toluic acid
127281000 127285000
ACRO127281000EA 200 PLN
ACRO127281000 ACRO127285000
Kwas 4-Nitro-m-toluilowy 99%
Kwas 4-Nitro-m-toluilowy
Formuła: C₈H₇NO₄
MW: 181.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 356 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 216…219 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007168
Numer CAS: 3113-71-1
Numer WE (dawny EINECS): 221-479-4
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 216 to 219 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %