Kwas 6-nitro-o-toluilowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Methyl-6-nitrobenzoic acid
L06563.06
L06563.14
L06563.06EA
597
PLN
L06563.06
L06563.14
Kwas 6-nitro-o-toluilowy ≥98%
Kwas 6-nitro-o-toluilowy
Purity: 98%
CAS No.: 13506-76-8
Molecular Formula: C8H7NO4
Formula Weight: 181.15
Melting Point: 153-156°
Beilstein Reference: 2050804
Formuła:
C₈H₇NO₄ MW: 181.15 g/mol Temp. Wrzenia: 353 Temp. topnienia: 153…156 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007267 Numer CAS: 13506-76-8 Numer WE (dawny EINECS): 236-833-3 |