Kwas 5-nitro-o-toluilowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Methyl-5-nitrobenzoic acid
L11862.06
L11862.14
AB172032.0025
L11862.06EA
744
PLN
L11862.06
L11862.14
ABCRAB172032.0025
Kwas 5-nitro-o-toluilowy ≥98%
Kwas 5-nitro-o-toluilowy
Purity: 98+%
CAS No.: 1975-52-6
Molecular Formula: C8H7NO4
Formula Weight: 181.15
Melting Point: 176-181°
Beilstein Reference: 2451300
Formuła:
C₈H₇NO₄ Temp. topnienia: 176…181 °C Gęstość: 1,49 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007371 Numer CAS: 1975-52-6 Numer WE (dawny EINECS): 217-829-0 |