Kwas 4-amino-m-toluilowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-Amino-3-methylbenzoic acid
B24579.06
B24579.14
B24579.06EA
640
PLN
B24579.06
B24579.14
Kwas 4-amino-m-toluilowy 98%
Kwas 4-amino-m-toluilowy
Purity: 98%
CAS No.: 2486-70-6
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.16
Melting Point: 169-171°
Beilstein Reference: 2802615
Formuła:
C₈H₉NO₂ MW: 151.16 g/mol Temp. Wrzenia: 340 Temp. topnienia: 169…171 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007736 Numer CAS: 2486-70-6 Numer WE (dawny EINECS): 219-629-9 |