Kwas 3-amino-o-toluilowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-Amino-2-methylbenzoic acid
B24947.06
B24947.14
B24947.06EA
253
PLN
B24947.06
B24947.14
Kwas 3-amino-o-toluilowy 98%
Kwas 3-amino-o-toluilowy
Purity: 98%
CAS No.: 52130-17-3
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.16
Melting Point: 185-188°
Beilstein Reference: 2803090
Formuła:
C₈H₉NO₂ MW: 151.16 g/mol Temp. Wrzenia: 347 Temp. topnienia: 185…188 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00075026 Numer CAS: 52130-17-3 |