6-Methylanthranil acid 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A15187.06
A15187.14
A15187.22
A15187.06EA
586
PLN
A15187.06
A15187.14
A15187.22
6-Methylanthranil acid 98%
6-Methylanthranil acid
Purity: 98%
CAS No.: 4389-50-8
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.16
Melting Point: ca 127° dec.
Beilstein Reference: 2803391
Formuła:
C₈H₉NO₂ Temp. Wrzenia: 315 °C (1013 hPa) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007809 Numer CAS: 4389-50-8 |