Kwas 5-metyloantranilowy 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L01513.06
L01513.14
L01513.06EA
858
PLN
L01513.06
L01513.14
Kwas 5-metyloantranilowy 97%
Kwas 5-metyloantranilowy
Purity: 97%
CAS No.: 2941-78-8
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.16
Melting Point: ca 175° dec.
Beilstein Reference: 1101527
Formuła:
C₈H₉NO₂ Temp. Wrzenia: 317 °C (1013 hPa) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007909 Numer CAS: 2941-78-8 Numer WE (dawny EINECS): 220-932-3 |