Drukuj
Kwas 5-metyloantranilowy 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
160200010 160200050 160200250
ACRO160200010EA 198 PLN
ACRO160200010 ACRO160200050 ACRO160200250
Kwas 5-metyloantranilowy 97%
Kwas 5-metyloantranilowy
Formuła: C₈H₉NO₂
Temp. Wrzenia: 317 °C (1013 hPa)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007909
Numer CAS: 2941-78-8
Numer WE (dawny EINECS): 220-932-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 173 to 178 °C
HPLC ≥96.0 %