3-Methylanthranil acid 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B24230.03
B24230.06
B24230.03EA
156
PLN
B24230.03
B24230.06
3-Methylanthranil acid 98%
3-Methylanthranil acid
Purity: 98%
CAS No.: 4389-45-1
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.16
Melting Point: 174-177°
Beilstein Reference: 2359694
Formuła:
C₈H₉NO₂ Temp. Wrzenia: 315 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 174…177 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007745 Numer CAS: 4389-45-1 Numer WE (dawny EINECS): 224-505-2 |