Drukuj
3-Methylanthranil acid 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Amino-3-methylbenzoic acid
103970100 103970500
ACRO103970100EA 444 PLN
ACRO103970100 ACRO103970500
3-Methylanthranil acid 98%
3-Methylanthranil acid
Formuła: C₈H₉NO₂
MW: 151.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 315
Temp. topnienia: 173…177 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007745
Numer CAS: 4389-45-1
Numer WE (dawny EINECS): 224-505-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Pink to grey-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 173 to 177 °C
HPLC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %