Kwas p-toluilowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A11506.0B
A11506.0I
A11506.30
A11506.0BEA
820
PLN
A11506.0B
A11506.0I
A11506.30
Kwas p-toluilowy ≥98%
Kwas p-toluilowy
Purity: 98%
CAS No.: 99-94-5
Molecular Formula: C8H8O2
Formula Weight: 136.15
Flash Point: 181°(357°F)
Melting Point: 178-182°
Boiling Point: 274°
Beilstein Reference: 507600
Merck Reference: 14,9535
MDL No.: MFCD00002565
Formuła:
C₈H₈O₂ Temp. Wrzenia: 274 °C Temp. topnienia: 178…182 °C Gęstość: 1,06 Temp. Zapłonu: 181 °C (357 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002565 Numer CAS: 99-94-5 Numer WE (dawny EINECS): 202-803-3 Klasyfikacja Merck : 14,9535 |