Drukuj
Kwas p-toluilowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
139060010 139061000 139062500
ACRO139060010EA 726 PLN
ACRO139060010 ACRO139061000 ACRO139062500
Kwas p-toluilowy 98%
Kwas p-toluilowy
Formuła: C₈H₈O₂
Temp. Wrzenia: 274…275 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 179…182 °C
Gęstość: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 180 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002565
Numer CAS: 99-94-5
Numer WE (dawny EINECS): 202-803-3
Klasyfikacja Merck : 12,09673
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to cream to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 179 to 182 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %
Elemental Analysis 41.2 to 46.4 % (O)