Drukuj
Kwas 4-etylobenzoesowy 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
184490050 184490250
ACRO184490050EA 76.1 PLN
ACRO184490050 ACRO184490250
Kwas 4-etylobenzoesowy 97%
Kwas 4-etylobenzoesowy
Formuła: C₉H₁₀O₂
MW: 150.18 g/mol
Numer MDL: MFCD00002570
Numer CAS: 619-64-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 110 to 114 °C
Titration with TBAH ≥96.0 %
pH 11 to 12 (1 % in water)
Specific optical rotation -9° to -13° (20 °C, 589 nm) (4 % in water)