Drukuj
4-Isopropylbenzoic acid 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
412800050 412800250
ACRO412800050EA 260 PLN
ACRO412800050 ACRO412800250
4-Isopropylbenzoic acid 98+%
4-Isopropylbenzoic acid
Formuła: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164.2 g/mol
Temp. Wrzenia: 272
Temp. topnienia: 116…120 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002564
Numer CAS: 536-66-3
Numer WE (dawny EINECS): 208-642-5
Klasyfikacja Merck : 12,02684
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 116 to 120 °C
HPLC ≥98.0 %