Drukuj
Kwas 4-tert-butylobenzoesowy for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-(tert-Butyl)benzoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20238.0100 8.20238.1000 8.20238.9025
8.20238.0100EA 151 PLN
8.20238.0100 8.20238.1000 8.20238.9025
Kwas 4-tert-butylobenzoesowy for synthesis, Sigma-Aldrich®
Kwas 4-tert-butylobenzoesowy
Formuła: C₁₁H₁₄O₂
Temp. Wrzenia: 283 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 165…167 °C
Gęstość: 0,6 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 180 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002563
Numer CAS: 98-73-7
Numer WE (dawny EINECS): 202-696-3
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 0.3 g/l (20 °C)
Melting Point 165 - 167 °C
Molar Mass 178.23 g/mol
Bulk Density 340 kg/m3
Boiling Point 280 °C (decomposition)
Vapor Pressure  - 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 180 °C
Density 0.6 g/cm3 (20 °C)
pH 3.9 (H2O) (saturated solution)
Ignition Point 510 °C