Kwas 4-tert-butylobenzoesowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
4-(tert-Butyl)benzoic acid
A13997.30
A13997.0B
A13997.0I
A13997.30EA
202
PLN
A13997.30
A13997.0B
A13997.0I
Kwas 4-tert-butylobenzoesowy ≥99%
Kwas 4-tert-butylobenzoesowy
Purity: 99+%
CAS No.: 98-73-7
Molecular Formula: C11H14O2
Formula Weight: 178.23
Flash Point: 180°(356°F)
Melting Point: 164-168°
Boiling Point: 280° dec.
Beilstein Reference: 607545
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00002563
Formuła:
C₁₁H₁₄O₂ Temp. Wrzenia: 280 °C (temp. rozkładu) Temp. topnienia: 164…168 °C Gęstość: 0,6 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 180 °C (356 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002563 Numer CAS: 98-73-7 Numer WE (dawny EINECS): 202-696-3 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III |