Drukuj
Kwas m-toluilowy for synthesis
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 3-Methylbenzoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21902.0250 8.21902.1000
8.21902.0250EA 136 PLN
8.21902.0250 8.21902.1000
Kwas m-toluilowy for synthesis
Kwas m-toluilowy
Formuła: C₈H₈O₂
MW: 136.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 263
Temp. topnienia: 108…111 °C
Gęstość: 1.054 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 150
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002523
Numer CAS: 99-04-7
Numer WE (dawny EINECS): 202-723-9
Klasyfikacja Merck : 12,09673
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 1 g/l (20 °C)
Melting Point 108 - 111 °C
Molar Mass 136.15 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
Boiling Point 263 °C (1013 hPa)
Flash Point 150 °C
pH 3.4 (H2O, 20 °C) (saturated solution)
Ignition Point 500 °C