Drukuj
Wirówki stołowe, wentylowane/ogrzewane, ROTOFIX 46/46H
Dostawca: Hettich
4600-50 4600
521-1639EA 28930 PLN
521-1639 521-1747
Wirówki stołowe, wentylowane/ogrzewane, ROTOFIX 46/46H
Wirówki Wirówki nastołowe
Wirówki ROTOFIX 46 są przeznaczone do użytku w laboratoriach badawczych i przemysłowych.
  • Blokada obrotowa umożliwia łatwe otwieranie i zamykanie pokrywy
  • Ergonomiczny panel kontrolny i informacyjny; parametry są widoczne podczas wirowania
  • Programy wybierane przez użytkownika: Dziewięć ramp przyspieszających i hamujących lub niehamowany run-down
  • Łatwa wymiana wirnika, automatyczne rozpoznawanie wirnika
  • Ogrzewanie można regulować w zakresie od 10 do 90 ° C, w zależności od temperatury otoczenia; z funkcją podgrzewania (tylko 46H)
Model 46H można podgrzać do temperatury 90 ° C, co pozwala na wykonanie standardowych metod testowania dla testów ropy naftowej, jak również wytwarzanie mikroprzepływowych wiórów. Wirówki umożliwiają również oznaczanie zawartości kwasu siarkowego w kąpielach chromowych w połączeniu z 6-miejscowym wirnikiem.
* W ogrzewanym modelu ROTOFIX 46 H wirnik 6-punktowy może być używany tylko do maksymalnie + 40 ° C.
Informacje do zamówienia: Dostarczany bez rotora. Wirniki, adaptery i inne akcesoria należy zamawiać osobno.