Kwas m-toluilowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-Methylbenzoic acid
A13785.0B
A13785.0I
A13785.30
A13785.0BEA
636
PLN
A13785.0B
A13785.0I
A13785.30
Kwas m-toluilowy ≥99%
Kwas m-toluilowy
Purity: 99%
CAS No.: 99-04-7
Molecular Formula: C8H8O2
Formula Weight: 136.15
Flash Point: 150°(302°F)
Melting Point: 108-110°
Boiling Point: 263°
Beilstein Reference: 970526
Merck Reference: 14,9535
MDL No.: MFCD00002523
Formuła:
C₈H₈O₂ MW: 136.15 g/mol Temp. Wrzenia: 263 °C Temp. topnienia: 108…110 °C Gęstość: 1.050 Temp. Zapłonu: 150 °C (302 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002523 Numer CAS: 99-04-7 Numer WE (dawny EINECS): 202-723-9 Klasyfikacja Merck : 12,09673 |