Drukuj
Kwas m-toluilowy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-Methylbenzoic acid
139050010 139050050 139051000
ACRO139050010EA 507 PLN
ACRO139050010 ACRO139050050 ACRO139051000
Kwas m-toluilowy 99%
Kwas m-toluilowy
Formuła: C₈H₈O₂
MW: 136.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 263
Temp. topnienia: 108…112 °C
Gęstość: 1.054 g/cm³
Temp. Zapłonu: 150
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002523
Numer CAS: 99-04-7
Numer WE (dawny EINECS): 202-723-9
Klasyfikacja Merck : 12,09673
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light yellow to light beige Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 108 to 112 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %