Kwas o-toluilowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Methylbenzoic acid
A13856.0B
A13856.30
A13856.0BEA
574
PLN
A13856.0B
A13856.30
Kwas o-toluilowy ≥98%
Kwas o-toluilowy
Purity: 98+%
CAS No.: 118-90-1
Molecular Formula: C8H8O2
Formula Weight: 136.15
Flash Point: 148°(298°F)
Odour: Aromatic
Boiling Point: 258-259°
Beilstein Reference: 1072103
Merck Reference: 14,9535
MDL No.: MFCD00002477
Formuła:
C₈H₈O₂ MW: 136.15 g/mol Temp. Wrzenia: 258…259 °C Temp. topnienia: 103…106 °C Gęstość: 1.060 Temp. Zapłonu: 148 °C (298 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002477 Numer CAS: 118-90-1 Numer WE (dawny EINECS): 204-284-9 Klasyfikacja Merck : 12,09673 |