Drukuj
Kwas o-toluilowy 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Methylbenzoic acid
139040010 139040050 139041000
ACRO139040010EA 568 PLN
ACRO139040010 ACRO139040050 ACRO139041000
Kwas o-toluilowy 98+%
Kwas o-toluilowy
Formuła: C₈H₈O₂
MW: 136.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 259
Temp. topnienia: 103…105 °C
Temp. Zapłonu: 148
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002477
Numer CAS: 118-90-1
Numer WE (dawny EINECS): 204-284-9
Klasyfikacja Merck : 12,09673
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 102 to 106 °C
Titration with NaOH ≥98.0 %