4-(4-hydroksyfenylo)butan-2-on ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Raspberry ketone, 1-(4-Hydroxyphenyl)-3-butanone, 4-(4-Hydroxyphenyl)-2-butanone
A14064.14
A14064.22
A14064.30
A14064.14EA
426
PLN
A14064.14
A14064.22
A14064.30
4-(4-hydroksyfenylo)butan-2-on ≥98%
4-(4-hydroksyfenylo)butan-2-on
Purity: 98%
CAS No.: 5471-51-2
Molecular Formula: C10H12O2
Formula Weight: 164.20
Melting Point: 80-84°
Beilstein Reference: 776080
Formuła:
C₁₀H₁₂O₂ Temp. Wrzenia: 292 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 80…84 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002394 Numer CAS: 5471-51-2 Numer WE (dawny EINECS): 226-806-4 |