4-(4-hydroksyfenylo)butan-2-on 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Raspberry ketone, 1-(4-Hydroxyphenyl)-3-butanone, 4-(4-Hydroxyphenyl)-2-butanone
176470500
176472500
ACRO176470500EA
463
PLN
ACRO176470500
ACRO176472500
4-(4-hydroksyfenylo)butan-2-on 99+%
4-(4-hydroksyfenylo)butan-2-on
Formuła:
C₁₀H₁₂O₂ Temp. Wrzenia: 292 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 82…84 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002394 Numer CAS: 5471-51-2 Numer WE (dawny EINECS): 226-806-4 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White to light yellow Powder or needles |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 81 to 85 °C |
GC | ≥99.0 % |