4-Metoksyfenyloaceton ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
1-(p-Methoxyphenyl)-2-propanone, 1-(4-Methoxyphenyl)-2-propanone
A13209.14
A13209.22
A13209.36
A13209.14EA
296
PLN
A13209.14
A13209.22
A13209.36
4-Metoksyfenyloaceton ≥98%
4-Metoksyfenyloaceton
Purity: 98%
CAS No.: 122-84-9
Molecular Formula: C10H12O2
Formula Weight: 164.20
Flash Point: 101°(213°F)
Refractive Index: 1.5250
Boiling Point: 266-268°
Beilstein Reference: 2044332
MDL No.: MFCD00008773
Formuła:
C₁₀H₁₂O₂ MW: 164.2 g/mol Temp. Wrzenia: 266…268 °C Temp. topnienia: –15 °C Gęstość: 1.069 Temp. Zapłonu: 101 °C (213 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008773 Numer CAS: 122-84-9 Numer WE (dawny EINECS): 204-578-7 |