Drukuj
4-Metoksyfenyloaceton 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
189800500 189800050 189802500
ACRO189800500EA 318 PLN
ACRO189800500 ACRO189800050 ACRO189802500
4-Metoksyfenyloaceton 98+%
4-Metoksyfenyloaceton
Formuła: C₁₀H₁₂O₂
Temp. Wrzenia: 266…268 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: -15 °C
Gęstość: 1,067 g/cm³
Temp. Zapłonu: 135 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008773
Numer CAS: 122-84-9
Numer WE (dawny EINECS): 204-578-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear light yellow to yellow-green Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5200 to 1.5300 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %