3-Methoxyphenylacetone ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Purity: 97%
CAS No.: 3027-13-2
Molecular Formula: C10H12O2
Formula Weight: 164.20
Flash Point:
Formuła:
C₁₀H₁₂O₂ Temp. Wrzenia: 258…260 °C Gęstość: 1,078 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008771 Numer CAS: 3027-13-2 Numer WE (dawny EINECS): 221-191-9 |