2-Metoksyfenyloaceton ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
B24495.03
B24495.06
B24495.03EA
258
PLN
B24495.03
B24495.06
2-Metoksyfenyloaceton ≥98%
2-Metoksyfenyloaceton
Purity: 98+%
CAS No.: 5211-62-1
Molecular Formula: C10H12O2
Formula Weight: 164.20
Flash Point:
Formuła:
C₁₀H₁₂O₂ Temp. Wrzenia: 128…131 °C (11 mmHg) Gęstość: 1,062 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008770 Numer CAS: 5211-62-1 Numer WE (dawny EINECS): 226-008-6 |