Drukuj
Acetofenon, Supelco®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Methyl phenyl ketone, Phenyl methyl ketone
MQ100
42163-1ML-F 42163-5ML-F
42163-1ML-FEA 251 PLN
42163-1ML-F 42163-5ML-F
Acetofenon, Supelco®
Acetofenon
Formuła: C₈H₈O
MW: 120.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 201.7
Temp. topnienia: 20
Gęstość: 1.027 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 82
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008724
Numer CAS: 98-86-2
Numer WE (dawny EINECS): 202-708-7
Jednostka: 3334
ADR: 9
Klasyfikacja Merck : 13,00074
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3fbc7470b27331968dcb462822d5243913e62135&vid=f05fb0fb18a3ddb8655d7f0afe1f507b340ce6ba&prid=web&clid=SAPDAM