Drukuj
Acetofenon zS
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Methyl phenyl ketone, Phenyl methyl ketone
MQ200
8.00028.0100 8.00028.1000 8.00028.9026
8.00028.0100EA 109 PLN
8.00028.0100 8.00028.1000 8.00028.9026
Acetofenon zS
Acetofenon
Formuła: C₈H₈O
MW: 120.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 201.7
Temp. topnienia: 20
Gęstość: 1.027 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 82
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008724
Numer CAS: 98-86-2
Numer WE (dawny EINECS): 202-708-7
Jednostka: 3334
Klasyfikacja Merck : 13,00074
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 5.5 g/l (20°C)
Melting Point 20 °C
Boiling Point 202 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.4 hPa (20 °C)
Flash Point 82 °C
Refractive Index 1.5339 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.4 - 5.2 %(V)
Density 1.03 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 570°C
Synonyms Methyl phenyl ketone, 1-Phenylethanone, Phenylethanone, ACP
Hill Formula C8H8O
Chemical Formula CH3COC6H5