Acetofenon 99
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Methyl phenyl ketone, Phenyl methyl ketone
A12727.AP
A12727.0F
A12727.0D
A12727.APEA
249
PLN
A12727.AP
A12727.0F
A12727.0D
Acetofenon 99
Acetofenon
Purity: 99%
CAS No.: 98-86-2
Molecular Formula: C8H8O
Formula Weight: 120.15
Flash Point: 76°(169°F)
Refractive Index: 1.5325
Melting Point: 19-20°
Boiling Point: 201-203°
Merck Reference: 14,73
MDL No.: MFCD00008724
Formuła:
C₈H₈O MW: 120.15 g/mol Temp. Wrzenia: 201…203 °C Temp. topnienia: 19…20 °C Gęstość: 1.030 Temp. Zapłonu: 76 °C (169 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008724 Numer CAS: 98-86-2 Numer WE (dawny EINECS): 202-708-7 Jednostka: 3334 ADR: 9 Klasyfikacja Merck : 13,00074 |