Acetofenon 98%, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Methyl phenyl ketone, Phenyl methyl ketone
102410010
102410025
102410050
102412500
102410100
ACRO102410010EA
266
PLN
ACRO102410010
ACRO102410025
ACRO102410050
ACRO102412500
ACRO102410100
Acetofenon 98%, pure
Acetofenon
Formuła:
C₈H₈O MW: 120.15 g/mol Temp. Wrzenia: 202 °C (760 mmHg) Temp. topnienia: 19.6 °C Gęstość: 1.028 g/cm³ Temp. Zapłonu: 77 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008724 Numer CAS: 98-86-2 Numer WE (dawny EINECS): 202-708-7 Klasyfikacja Merck : 13,00074 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5320 to 1.5350 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Visual transition interval | from pH 9.4 (orange-brown) to pH 12.0 (violet) |
BSC Certification | Passes |