Benzyloaceton ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-Phenyl-2-butanone, 4-Phenylbutan-2-one
B22777.0B
B22777.30
B22777.0BEA
820
PLN
B22777.0B
B22777.30
Benzyloaceton ≥98%
Benzyloaceton
Purity: 98%
CAS No.: 2550-26-7
Molecular Formula: C10H12O
Formula Weight: 148.21
Flash Point: 105°(221°F)
Refractive Index: 1.5122
Boiling Point: 235-237°
Beilstein Reference: 1907123
MDL No.: MFCD00008790
Formuła:
(C₆H₅)CH₂CH₂C(O)CH₃ Temp. Wrzenia: 235…237 °C Temp. topnienia: –13 °C Gęstość: 0,988 Temp. Zapłonu: 105 °C (221 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008790 Numer CAS: 2550-26-7 Numer WE (dawny EINECS): 219-847-4 |