Drukuj
Benzyloaceton 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Phenyl-2-butanone, 4-Phenylbutan-2-one
105830050 105832500 105830010
ACRO105830050EA 123 PLN
ACRO105830050 ACRO105832500 ACRO105830010
Benzyloaceton 99%
Benzyloaceton
Formuła: (C₆H₅)CH₂CH₂C(O)CH₃
Temp. Wrzenia: 235…237 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: -13 °C
Gęstość: 0,9875 g/cm³
Temp. Zapłonu: 105 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008790
Numer CAS: 2550-26-7
Numer WE (dawny EINECS): 219-847-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5100 to 1.5130 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific gravity (25/25°C) 0.985 to 0.99