Drukuj
Propiofenon do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07024.0250 8.07024.1000
8.07024.0250EA 175 PLN
8.07024.0250 8.07024.1000
Propiofenon do syntezy, Sigma-Aldrich®
Propiofenon
Formuła: C₆H₅C(O)CH₂CH₃
Temp. Wrzenia: 217 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 18 °C
Gęstość: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 85 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009309
Numer CAS: 93-55-0
Numer WE (dawny EINECS): 202-257-6
Klasyfikacja Merck : 12,08015
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=796cda47787bc1a939c0285780228746da70cd03&vid=b0290578193d65d6b598ec25da82aff9335f1d45&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 2 g/l (20 °C)
Melting Point 18 °C
Molar Mass 134.17 g/mol
Boiling Point 214 - 218 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.99 hPa (20 °C)
Flash Point 85 °C
Refractive Index 1.5258 (20 °C, 589 nm)
Density 1.01 g/cm3 (20 °C)
Synonyms 1-Phenyl-1-propanone, Ethyl phenyl ketone
Hill Formula C9H10O
Chemical Formula C6H5COC2H5