Drukuj
Propiofenon 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
131540010 131542500 131540025
ACRO131540010EA 513 PLN
ACRO131540010 ACRO131542500 ACRO131540025
Propiofenon 99%
Propiofenon
Formuła: C₆H₅C(O)CH₂CH₃
Temp. Wrzenia: 218 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 18 °C
Gęstość: 1 g/cm³
Temp. Zapłonu: 87 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009309
Numer CAS: 93-55-0
Numer WE (dawny EINECS): 202-257-6
Klasyfikacja Merck : 12,08015
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=796cda47787bc1a939c0285780228746da70cd03&vid=b0290578193d65d6b598ec25da82aff9335f1d45&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5250 to 1.5280 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %