Walerofenon ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A10525.14
A10525.22
A10525.36
A10525.14EA
359
PLN
A10525.14
A10525.22
A10525.36
Walerofenon ≥99%
Walerofenon
Purity: 99%
CAS No.: 1009-14-9
Molecular Formula: C11H14O
Formula Weight: 162.23
Flash Point: 102°(215°F)
Refractive Index: 1.5143
Melting Point: -9°
Boiling Point: 244-245°
Beilstein Reference: 1907717
MDL No.: MFCD00009480
Formuła:
C₆H₅C(O)(CH₂)₃CH₃ Temp. Wrzenia: 244…245 °C Temp. topnienia: –9 °C Gęstość: 0,978 Temp. Zapłonu: 102 °C (215 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009480 Numer CAS: 1009-14-9 Numer WE (dawny EINECS): 213-767-3 |