Walerofenon 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
1-Phenyl-1-pentanone, 1-Phenylpentan-1-one
140800250
140801000
140800050
140805000
ACRO140800250EA
244
PLN
ACRO140800250
ACRO140801000
ACRO140800050
ACRO140805000
Walerofenon 98%
Walerofenon
Formuła:
C₆H₅C(O)(CH₂)₃CH₃ Temp. Wrzenia: 105…107 °C (5 mmHg) Temp. topnienia: –9 °C Gęstość: 0,98 g/cm³ Temp. Zapłonu: 102 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009480 Numer CAS: 1009-14-9 Numer WE (dawny EINECS): 213-767-3 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5130 to 1.5170 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |