Oktanofenon 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A13652.06
A13652.14
A13652.06EA
510
PLN
A13652.06
A13652.14
Oktanofenon 98%
Oktanofenon
Purity: 98%
CAS No.: 1674-37-9
Molecular Formula: C14H20O
Formula Weight: 204.31
Flash Point:
Formuła:
C₆H₅C(O)(CH₂)₆CH₃ Temp. Wrzenia: 285 °C Temp. topnienia: 22…24 °C Gęstość: 0,938 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003554 Numer CAS: 1674-37-9 Numer WE (dawny EINECS): 216-817-2 |