Nonanofenon ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A12238.09
A12238.18
A12238.09EA
379
PLN
A12238.09
A12238.18
Nonanofenon ≥97%
Nonanofenon
Purity: 97%
CAS No.: 6008-36-2
Molecular Formula: C15H22O
Formula Weight: 218.34
Flash Point:
Formuła:
C₆H₅C(O)(CH₂)₇CH₃ Temp. Wrzenia: 139…140 °C (2 mmHg) Temp. topnienia: 14 °C Gęstość: 0,940 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00048965 Numer CAS: 6008-36-2 Numer WE (dawny EINECS): 227-861-7 |