Heptanophenone ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A10491.09
A10491.18
A10491.09EA
390
PLN
A10491.09
A10491.18
Heptanophenone ≥98%
Heptanophenone
Purity: 98+%
CAS No.: 1671-75-6
Molecular Formula: C13H18O
Formula Weight: 190.29
Flash Point:
Formuła:
C₆H₅C(O)(CH₂)₅CH₃ Temp. Wrzenia: 283 °C Temp. topnienia: ∼17 °C Gęstość: 0,946 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009539 Numer CAS: 1671-75-6 Numer WE (dawny EINECS): 216-802-0 |