Dodecanophenone ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L02014.14
L02014.22
L02014.14EA
462
PLN
L02014.14
L02014.22
Dodecanophenone ≥97%
Dodecanophenone
Purity: 97%
CAS No.: 1674-38-0
Molecular Formula: C18H28O
Formula Weight: 260.42
Melting Point: 44-46°
Boiling Point: 201-202°/9mm
MDL No.: MFCD00008967
Formuła:
C₆H₅C(O)(CH₂)₁₀CH₃ Temp. Wrzenia: 201…202 °C (9 mmHg) Temp. topnienia: 44…46 °C Gęstość: 0,9045 g/cm³ (41.5 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008967 Numer CAS: 1674-38-0 Numer WE (dawny EINECS): 216-818-8 |