1-Fenylo-1-dekanon ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L06923.06
L06923.14
L06923.06EA
296
PLN
L06923.06
L06923.14
1-Fenylo-1-dekanon ≥98%
1-Fenylo-1-dekanon
Purity: 98+%
CAS No.: 6048-82-4
Molecular Formula: C16H24O
Formula Weight: 232.37
Flash Point:
Formuła:
C₆H₅C(O)(CH₂)₈CH₃ Temp. Wrzenia: 165…167 °C (7 mmHg) Temp. topnienia: 34…36 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009582 Numer CAS: 6048-82-4 Numer WE (dawny EINECS): 227-946-9 |