Drukuj
Butyrofenon for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 1-Phenylbutan-1-one, Phenyl propyl ketone, 1-Phenyl-1-butanone
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41778.0025 8.41778.0250
8.41778.0025EA 234 PLN
8.41778.0025 8.41778.0250
Butyrofenon for synthesis, Sigma-Aldrich®
Butyrofenon
Formuła: C₆H₅C(O)(CH₂)₂CH₃
Temp. Wrzenia: 220 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,988 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009397
Numer CAS: 495-40-9
Numer WE (dawny EINECS): 207-799-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=74d21a84719c71ec28f51844913f7376027ac053&vid=a8921a2a2e416872169c2c45fe321889cd871e13&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Melting Point 11 - 13 °C
Molar Mass 148.2 g/mol
Boiling Point 220 - 222 °C (1013 hPa)
Flash Point 88 °C
Density 0.988 g/cm3
Hill Formula C10H12O