Drukuj
Butyrofenon 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: 1-Phenylbutan-1-one, Phenyl propyl ketone, 1-Phenyl-1-butanone
154411000 154415000
ACRO154411000EA 383 PLN
ACRO154411000 ACRO154415000
Butyrofenon 99%
Butyrofenon
Formuła: C₆H₅C(O)(CH₂)₂CH₃
Temp. Wrzenia: 228…230 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 11…13 °C
Gęstość: 0,988 g/cm³
Temp. Zapłonu: 88 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009397
Numer CAS: 495-40-9
Numer WE (dawny EINECS): 207-799-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=74d21a84719c71ec28f51844913f7376027ac053&vid=a8921a2a2e416872169c2c45fe321889cd871e13&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5185 to 1.5205 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure