Drukuj
Pompy do beczek, AccuOne i EnergyOne
Dostawca: BURKLE
5900-1100 5900-1050 5900-1070 5900-2050 5900-2070 5900-2100
300-0086EA 4080 PLN
300-0086 300-0084 300-0085 300-0087 300-0088 300-0089
Pompy do beczek, AccuOne i EnergyOne
Pompy Pompy do beczek
Pompy AccuOne i EnergyOne z unikalnym systemem hybrydowym i zapewniają szybkie i wygodne napełnianie. Zasilanie: AccuOne, napędzany przez wysokiej wydajności akumulator, EnergyOne posiada przewód zasilający do bezpośredniego podłączenia do sieci elektrycznej. AccuOne i EnergyOne są przeznaczone do zastosowań, w których nawet bardzo małe ilości cieczy mogą być dodzowane ze zbiorników z wąskimi otworami. Wykonane są z wysokiej jakości materiałów PP, PTFE i Hastelloy C aby zapewnić doskonałą odporność chemiczną. To także powoduje, że nadają się do dozowania kwasów i zasad.
  • Unikalny system hybrydowy: akumulator i zasilacz są wymienne
  • Panel dotykowy posiada klawiaturę foliową, jest uszczelniony przed kurzem, brudem i wodą
  • Doskonałe odprowadzanie szczątkowe ilości płynów
  • 1 dysk na kilka stacji pomp
  • Doskonała odporność chemiczna
The rechargeable battery or the power supply unit are fitted with a clip lock and are easily removable. The AccuOne can also be operated with the power supply cable unit and EnergyOne can be operated with the rechargeable battery. With a replacement rechargeable battery as an accessory, the user never has to wait for recharging. The drive can also be disconnected quickly and easily from the pump station with a clip lock.
AccuOne
Akumulator jonowo-litowy
Dostępne wymienne akumulatory
Do 600 l przepompowuje przy naładowanym akumulatorzee
EnergyOne
Nieograniczony czas pracy
Dostępny z akumulatorem lub z zasilaczem (opcjonalnie)
Ładowanie z sieci
The barrel pump driven by rechargeable battery, AccuOne, features a unique new hybrid system with complete flexibility and independence from the electrical network. A powerful light rechargeable battery with the latest next generation lithium-ion technology, without memory effect, with auto-stop function before deep discharge.