Drukuj
4-Tolualdehyd, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: p-Tolualdehyde, p-Tolylaldehyde, p-Methylbenzaldehyd, 4-Methylbenzaldehyd, 4-Methylbenzaldehyde, 4-Tolylaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ100
T35602-500G T35602-100G T35602-5G
SIALT35602-500GEA 592 PLN
SIALT35602-500G SIALT35602-100G SIALT35602-5G
4-Tolualdehyd, Sigma-Aldrich®
4-Tolualdehyd
Formuła: C₈H₈O
MW: 120.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 205
Temp. topnienia: –6 °C
Gęstość: 1.02 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 72
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006954
Numer CAS: 104-87-0
Numer WE (dawny EINECS): 203-246-9