4-Tolualdehyd ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
p-Tolualdehyde, p-Tolylaldehyde, p-Methylbenzaldehyd, 4-Methylbenzaldehyd, 4-Methylbenzaldehyde, 4-Tolylaldehyde
A11384.22
A11384.06
A11384.0E
A11384.36
A11384.22EA
246
PLN
A11384.22
A11384.06
A11384.0E
A11384.36
4-Tolualdehyd ≥98%
4-Tolualdehyd
Purity: 98%
CAS No.: 104-87-0
Molecular Formula: C8H8O
Formula Weight: 120.15
Flash Point: 80°(176°F)
Refractive Index: 1.5460
Melting Point: -6°
Boiling Point: 204°
Beilstein Reference: 385772
MDL No.: MFCD00006954
Formuła:
C₈H₈O MW: 120.15 g/mol Temp. Wrzenia: 204 °C Temp. topnienia: –6 °C Gęstość: 1.018 Temp. Zapłonu: 80 °C (176 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006954 Numer CAS: 104-87-0 Numer WE (dawny EINECS): 203-246-9 |