Drukuj
4-Tolualdehyd 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: p-Tolualdehyde, p-Tolylaldehyde, p-Methylbenzaldehyd, 4-Methylbenzaldehyd, 4-Methylbenzaldehyde, 4-Tolylaldehyde
139001000 139005000 139000025
ACRO139001000EA 174 PLN
ACRO139001000 ACRO139005000 ACRO139000025
4-Tolualdehyd 97%
4-Tolualdehyd
Formuła: C₈H₈O
MW: 120.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 204…205 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –6 °C
Gęstość: 1.015 g/cm³
Temp. Zapłonu: 71 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006954
Numer CAS: 104-87-0
Numer WE (dawny EINECS): 203-246-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5440 to 1.5480 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Specific gravity (20°C) 1.010 to 1.025